Learn More
O-desmetilvenlafaxina, Mikromol™
Descripción
O-desmetilvenlafaxina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethylvenlafaxine |
| CAS | 93413-62-8 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Desmethylvenlafaxine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol |
| Mostrar más |