Learn More
O-desmetilvenlafaxina, LoGiCal
Código de producto. 30462283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462283 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462283 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0393.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Nombres de analitos o componentes O-Desmethylvenlafaxine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 263.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1885 g/mol