Learn More
O-desmetilvenlafaxina, Lipomed
Descripción
O-desmetilvenlafaxina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethylvenlafaxine |
| CAS | 93413-62-8 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Desmethylvenlafaxine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O2 |
| Sinónimo | O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |