Learn More
O-desmetilvenlafaxina, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30462336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462336 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462336 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMVLF1693FB1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
O-desmetilvenlafaxina, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Nombres de analitos o componentes O-Desmethylvenlafaxine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O2
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 263.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1885 g/mol