Learn More
O-desmetilvenlafaxina 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30459128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459128 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459128 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0393.0102
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
O-desmetilvenlafaxina 0,1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Nombres de analitos o componentes O-Desmethylvenlafaxine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19 H,3-5,10-12H2,1-2H3
SMILES CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 263.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1885 g/mol