Learn More
O-desmetilsulpirida, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethylsulpiride |
| CAS | 67381-52-6 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Desmethylsulpiride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (RS)-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-hydroxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. G (EP), O-Desmethylsulpiride, Sulpiride Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O4S/c1-2-17-7-3-4-10(17)9-16-14(19)12-8-11(22(15,20)21)5-6-13(12)18/h5-6,8,10,18H,2-4,7,9H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2O)S(=O)(=O)N |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?