Learn More
O-desmetilsulpirida, LoGiCal
Código de producto. 30463017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463017 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463017 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0051.07
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material O-Desmethylsulpiride
CAS 67381-52-6
Nombres de analitos o componentes O-Desmethylsulpiride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (RS)-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-hydroxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. G (EP), O-Desmethylsulpiride, Sulpiride Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O4S/c1-2-17-7-3-4-10(17)9-16-14(19)12-8-11(22(15,20)21)5-6-13(12)18/h5-6,8,10,18H,2-4,7,9H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-2-hidroxi-5-sulfamoilbenzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 327.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1253 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.