Learn More
O-desmetilsulpirida 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido, LoGiCal
Código de producto. 30462618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462618 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462618 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0051.0729
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
O-desmetilsulpirida 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethylsulpiride
CAS 67381-52-6
Nombres de analitos o componentes O-Desmethylsulpiride
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H21 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (RS)-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-hydroxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. G (EP), O-Desmethylsulpiride, Sulpiride Impurity G
Fórmula InChI InChI=1 S/C14H21N3O4S/c1-2-17-7-3-4-10(17)9-16-14(19)12-8-11(22(15,20)21)5-6-13(12)18/h5-6,8,10,18 H,2-4,7,9H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-2-hidroxi-5-sulfamoilbenzamida
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 327.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1253 g/mol