Learn More
O-desmetillevomepromazina, Mikromol™
Descripción
O-desmetillevomepromazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethyllevomepromazine |
| CAS | 81607-63-8 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Desmethyllevomepromazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10-[(2R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazin-2-ol, 10H-Phenothiazin-2-ol, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-, (R)-, 10-[(2R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazin-2-ol, O-Desmethyllevomepromazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2OS/c1-13(11-19(2)3)12-20-15-6-4-5-7-17(15)22-18-9-8-14(21)10-16(18)20/h4-10,13,21H,11-12H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(O)cc13 |
| Nombre IUPAC | 10-[(2R)-3-(dimetilamino)-2-metilpropil]fenotiazin-2-ol |
| Mostrar más |