Learn More
Impureza cíclica de O-desmetilvenlafaxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecan-5-yl)phenol |
| CAS | 1346601-55-5 |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-(3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undec-5-yl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO2/c1-17-11-15(13-5-7-14(18)8-6-13)16(19-12-17)9-3-2-4-10-16/h5-8,15,18H,2-4,9-12H2,1H3 |
| SMILES | CN1COC2(CCCCC2)C(C1)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metil-1-oxa-3-azaespiro[5.5]undecan-5-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 261.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.1729 |