Learn More
(-)-O-Desmetil Tramadol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-O-Desmethyl Tramadol |
| CAS | 144830-15-9 |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (-)-O-Desmethyl Tramadol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO2/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3/t13-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)C[C@@H]1CCCC[C@@]1(O)c2cccc(O)c2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(1S,2S)-2-[(dimetilamino)metil]-1-hidroxiciclohexil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 249.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1729 |