Learn More
(+)-O-Desmetil Tramadol Clorhidrato (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30010676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30010676 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30010676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT25801X1ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-O-Desmethyl-cis-Tramadol hydrochloride
CAS 148262-77-5
Fórmula molecular C15 H23 N O2 . Cl H
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo (+)-O-Desmethyl Tramadol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
SMILES Cl.CN(C)C[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC 3-[(1R,2R)-2-[(dimetilamino)metil]-1-hidroxiciclohexilfenol; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 285.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1496
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (+)-O-Desmethyl-cis-Tramadol hydrochloride 1 mg/mL