Learn More
Clorhidrato de O-desmetil tramadol-d6, TRC
Código de producto. 30366573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366573 1 mg 1 miligramo
30352495 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2947431MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl-cis-tramadol-d6 hydrochloride
CAS 1261393-87-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H17 D6 N O2 . H Cl
Cantidad 1 mg
Sinónimo O-Desmethyltramadol-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1/i1D3,2D3;
SMILES O[C@]1(C2=CC=CC(O)=C2)CCCC[C@@H]1CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl
Nombre IUPAC rel-3-[(1R,2R)-2-[(dimetil-d3 amino)metil]-1-hidroxiciclohexil]-fenol, monohidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 291.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.764
Porcentaje de pureza >95