Learn More
O-desmetilquinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethylquinine |
| CAS | 524-63-0 |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O2/c1-2-12-11-21-8-6-13(12)9-18(21)19(23)15-5-7-20-17-4-3-14(22)10-16(15)17/h2-5,7,10,12-13,18-19,22-23H,1,6,8-9,11H2/t12-,13+,18+,19-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@H]2C=C)c3ccnc4ccc(O)cc34 |
| Nombre IUPAC | 4-[(R)-[(2S,4S,5S)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-hidroximetil]quinolin-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 310.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1681 |