Learn More
O-Desmetil Pirilamina, TRC
Código de producto. 30137215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137215 10 mg 10 miligramos
30136715 100 mg 100 miligramos
30006109 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29219510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57830-29-2
Fórmula molecular C16H21N3O
Peso molecular (g/mol) 271.36
Sinónimo O-Desmethyl Mepyramine
SMILES CN(C)CCN(Cc1ccc(O)cc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl pyrilamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O/c1-18(2)11-12-19(16-5-3-4-10-17-16)13-14-6-8-15(20)9-7-14/h3-10,20H,11-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1685