Learn More
O-desmetil-pimobendan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethyl-Pimobendan |
| CAS | 108381-22-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H16N4O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-(2-(4-hydroxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N4O2/c1-10-8-16(24)21-22-17(10)12-4-7-14-15(9-12)20-18(19-14)11-2-5-13(23)6-3-11/h2-7,9-10,23H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,24) |
| SMILES | O=C1NN=C(C=2C=CC=3N=C(NC3C2)C=4C=CC(O)=CC4)C(C)C1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-(4-hidroxifenil)-3H-benzimidazol-5-il]-4-metil-4,5-dihidro-1H-piridazin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 320.35 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?