Learn More
O-desmetil-pimobendan, TRC
Código de producto. 30353078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30353078 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30353078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD219410500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl-Pimobendan
CAS 108381-22-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H16N4O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 6-(2-(4-hydroxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N4O2/c1-10-8-16(24)21-22-17(10)12-4-7-14-15(9-12)20-18(19-14)11-2-5-13(23)6-3-11/h2-7,9-10,23H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,24)
SMILES O=C1NN=C(C=2C=CC=3N=C(NC3C2)C=4C=CC(O)=CC4)C(C)C1
Nombre IUPAC 3-[2-(4-hidroxifenil)-3H-benzimidazol-5-il]-4-metil-4,5-dihidro-1H-piridazin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 320.35
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.