Learn More
(-)-O-desmetil-N,N-bisdesmetil Tramadol, TRC
Código de producto. 30353073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353073 1 mg 1 miligramo
30351689 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2911501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185502-41-4
Fórmula molecular C13H19NO2
Peso molecular (g/mol) 221.3
Sinónimo 3-[(1S,2S)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol
SMILES OC1=CC=CC([C@]2(O)CCCC[C@@]2([H])CN)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1416