Learn More
(+)-O-Desmetil-N,N-bisdesmetil Tramadol, TRC
Código de producto. 30350441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350441 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30350441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2911551MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyltramadol
CAS 1235568-21-4
Fórmula molecular C13 H19 N O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Phenol, 3-[(1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]-, 3-[(1R,2R)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol, (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl tramadol, (R,R)-N,N,O-Tridesmethyltramadol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m1/s1
SMILES NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC 3-[(1R,2R)-2-(aminometil)-1-hidroxiciclohexilfenol
Peso molecular (g/mol) 221.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1416