Learn More
Ácido O-Desmetil Micofenolólico, TRC
Código de producto. 30360989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360989 1 mg 1 miligramo
30358560 10 mg 10 miligramos
30362329 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920781MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31858-65-8
Fórmula molecular C16 H18 O6
Peso molecular (g/mol) 306.31
Nombre IUPAC (E)-6-(4,6-dihidroxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofurano-5-il)-4-metilhex-4-ácido enoico
SMILES C\C(=C/Cc1c(O)c(C)c2COC(=O)c2c1O)\CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Mycophenolic Acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O6/c1-8(4-6-12(17)18)3-5-10-14(19)9(2)11-7-22-16(21)13(11)15(10)20/h3,19-20H,4-7H2,1-2H3,(H,17,18)/b8-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1103