Learn More
O-desmetil Metoprolol, TRC
Código de producto. 30136862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136862 25 mg 25 miligramos
30010643 10 mg 10 miligramos
30005854 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29207325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62572-94-5
Fórmula molecular C14 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 253.34
Sinónimo (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP)
Nombre IUPAC 1-[4-(2-hidroxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propano-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1678