Learn More
Clorhidrato de O-Desmetil Metoclopramida, TRC
Código de producto. 30005555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005555 25 mg 25 miligramos
30003846 10 mg 10 miligramos
30003555 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29209525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38059-78-8
Fórmula molecular C13 H20 Cl N3 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 322.23
Sinónimo Metoclopramide Ep Impurity F
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etilo]-2-hidroxibenzamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Metoclopramide, Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20ClN3O2.ClH/c1-3-17(4-2)6-5-16-13(19)9-7-10(14)11(15)8-12(9)18;/h7-8,18H,3-6,15H2,1-2H3,(H,16,19);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1011