Learn More
Ácido O-desmetil Mebeverina, TRC
Código de producto. 30008716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008716 10 mg 10 miligramos
30008289 1 mg 1 miligramo
30004057 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29205510MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586357-02-0
Fórmula molecular C15 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 265.35
Sinónimo Desmethyl Mebeverine Acid
Nombre IUPAC 4-[Ácido etil-[2-(4-hidroxifenil)propil]amino]butanoico
SMILES CCN(CCCC(=O)O)CC(C)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Mebeverine Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO3/c1-3-16(10-4-5-15(18)19)11-12(2)13-6-8-14(17)9-7-13/h6-9,12,17H,3-5,10-11H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1678
Porcentaje de pureza >95%