Learn More
O-desmetil indometacina, TRC
Código de producto. 30137577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137577 50 mg 50 miligramos
30137107 25 mg 25 miligramos
30007122 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29180050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2504-32-7
Fórmula molecular C18 H14 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 343.76
Nombre IUPAC 2-[1-(4-clorobenzoilo)-5-hidroxi-2-metilindol-3-il]ácido acético
SMILES Cc1c(CC(=O)O)c2cc(O)ccc2n1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Indomethacin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14ClNO4/c1-10-14(9-17(22)23)15-8-13(21)6-7-16(15)20(10)18(24)11-2-4-12(19)5-3-11/h2-8,21H,9H2,1H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0611