Learn More
O-desmetil indometacina, TRC
Código de producto. 30137107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137107 25 mg 25 miligramos
30137577 50 mg 50 miligramos
30007122 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29180025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2504-32-7
Fórmula molecular C18 H14 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 343.76
Nombre IUPAC 2-[1-(4-clorobenzoilo)-5-hidroxi-2-metilindol-3-il]ácido acético
SMILES Cc1c(CC(=O)O)c2cc(O)ccc2n1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Indomethacin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14ClNO4/c1-10-14(9-17(22)23)15-8-13(21)6-7-16(15)20(10)18(24)11-2-4-12(19)5-3-11/h2-8,21H,9H2,1H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0611
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.