Learn More
O-desmetil gatifloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethyl Gatifloxacin |
| CAS | 616205-76-6 |
| Fórmula molecular | C18H20FN3O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, O-Desmethylgatifloxacin, 8-Hydroxygatifloxacin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-9-7-21(5-4-20-9)15-13(19)6-11-14(17(15)24)22(10-2-3-10)8-12(16(11)23)18(25)26/h6,8-10,20,24H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26) |
| SMILES | CC1CN(CCN1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 361.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.1438 |