Learn More
O-Desmetil Galantamina, TRC
Código de producto. 30359997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359997 10 mg 10 miligramos
30359372 5 mg 5 miligramos
30354146 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29203010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60755-80-8
Fórmula molecular C16 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 273.33
Sinónimo 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine-3,6-diol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-11-methyl-, (4aS,6R,8aS)-, O-Desmethyl Galanthamine, O-Desmethyl Galantamine
SMILES CN1CC[C@@]23C=C[C@H](O)C[C@@H]2Oc4c(O)ccc(C1)c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Galanthamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO3/c1-17-7-6-16-5-4-11(18)8-13(16)20-15-12(19)3-2-10(9-17)14(15)16/h2-5,11,13,18-19H,6-9H2,1H3/t11-,13-,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1365