Learn More
O-desmetilflorasulam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethyl Florasulam |
| CAS | 292085-54-2 |
| Fórmula molecular | C11H6F3N5O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Florasulam-5-hydroxy, N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5,6-dihydro-5-oxo[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide (ACI), 5-Hydroxy-florasulam, Florasulam-5-hydroxy, N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5,6-dihydro-5-oxo[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide (ACI), 5-Hydroxy-florasulam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H6F3N5O3S/c12-5-2-1-3-6(13)8(5)18-23(21,22)10-16-9-7(14)4-15-11(20)19(9)17-10/h1-4,18H,(H,15,20) |
| SMILES | FC1=CNC(=O)n2nc(nc12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-difluorofenil)-8-fluoro-5-oxo-6H-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina-2-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 345.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.0143 |