Learn More
O-desmetilfelodipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethyl Felodipine |
| CAS | 150131-21-8 |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl2 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, 3-ethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, monoethyl ester (9CI), 4-(2,3-Dichlorophenyl)-5-ethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2NO4/c1-4-24-17(23)13-9(3)20-8(2)12(16(21)22)14(13)10-6-5-7-11(18)15(10)19/h5-7,14,20H,4H2,1-3H3,(H,21,22) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2,3-diclorofenil)-5-etoxicarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 370.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.0535 |