Learn More
Cloruro de O-Desmetil Diltiazem, TRC
Código de producto. 30135257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135257 25 mg 25 miligramos
30133669 50 mg 50 miligramos
30010287 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29160525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142926-07-6
Fórmula molecular C21H25ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 436.95
Sinónimo (2S,3S)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)
Nombre IUPAC (2S,3S)-5-(2-(dimetilamino)etilo)-2-(4-hidroxifenilo)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]tiazepina-3-ilo acetato hidrocloruro
SMILES CC(O[C@@H]1[C@H](C2=CC=C(C=C2)O)SC3=CC=CC=C3N(C1=O)CCN(C)C)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac cis-O-Desmethyl Diltiazem
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(25)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)26)13-12-22(2)3;/h4-11,19-20,25H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.12