Learn More
O-Desmetil Carvedilol, TRC
Código de producto. 30137932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137932 25 mg 25 miligramos
30007113 10 mg 10 miligramos
30012674 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29147525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72956-44-6
Fórmula molecular C23H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 392.45
Sinónimo Phenol, 2-[2-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-, 2-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]phenol, BM 14242, Desmethylcarvedilol, O-Desmethylcarvedilol
SMILES OC(CNCCOc1ccccc1O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Carvedilol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24N2O4/c26-16(14-24-12-13-28-21-10-4-3-9-20(21)27)15-29-22-11-5-8-19-23(22)17-6-1-2-7-18(17)25-19/h1-11,16,24-27H,12-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1736