Learn More
O-desmetil Brinzolamida, TRC
Código de producto. 30133840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133840 50 mg 50 miligramos
30004513 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67761050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186377-56-0
Fórmula molecular C11 H19 N3 O5 S3
Peso molecular (g/mol) 369.4807
Sinónimo 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)- (9CI), (4R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, Brinzolamide O-Desmethyl Impurity
Nombre IUPAC (4R)-4-(etilamino)-2-(3-hidroxipropil)-1,1-dixo-3,4-dihidrothieno[3,2-e]tiazina-6-sulfonamida
SMILES CCN[C@H]1CN(CCCO)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Brinzolamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19N3O5S3/c1-2-13-9-7-14(4-3-5-15)22(18,19)11-8(9)6-10(20-11)21(12,16)17/h6,9,13,15H,2-5,7H2,1H3,(H2,12,16,17)/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0487