Learn More
O-Desmetil Astemizol, TRC
Código de producto. 30011867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30011867 10 mg 10 miligramos
30012638 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011867 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD29075010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73736-50-2
Fórmula molecular C27 H29 F N4 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 481
Sinónimo Desmethyl Astemizole Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2-[4-[[1-[(4-fluorofenil)metil]benzimidazol-2-il]amino]piperidina-1-il]etil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Astemizole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29FN4O.ClH/c28-22-9-5-21(6-10-22)19-32-26-4-2-1-3-25(26)30-27(32)29-23-14-17-31(18-15-23)16-13-20-7-11-24(33)12-8-20;/h1-12,23,33H,13-19H2,(H,29,30);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.2092
Porcentaje de pureza >95%