Learn More
O-desmetil adapaleno, TRC
Código de producto. 30360487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360487 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30360487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29068010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Adapalene
CAS 125316-60-1
Fórmula molecular C27 H26 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6-(4-Hydroxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic Acid, AHPN, CD 437, CD 437/AHPN
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)/t16-,17+,18-,27-
SMILES OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc(O)c(c3)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
Nombre IUPAC Ácido 6-[3-(1-adamantil)-4-hidroxifenil]naftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 398.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1882