Learn More
Bosentán O-Deshidroxietilo, TRC
Código de producto. 30133733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133733 500 mg 500 miligramos
17990855 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290485500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174227-14-6
Fórmula molecular C25 H25 N5 O5 S
Peso molecular (g/mol) 507.56
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-[1,6-dihydro-5-(2-methoxyphenoxy)-6-oxo[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)-, 4-tert-Butyl-N-[6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide, N-[1,6-Dihydro-5-(2-methoxyphenoxy)-6-oxo[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)-N-[6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2'-bipyrimidin)-4-yl]benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound B
Nombre IUPAC 4-tert-butil-N-[6-hidroxi-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidina-2-ilpirimidina-4-il]benzenosulfonamida
SMILES COc1ccccc1Oc2c(O)nc(nc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)c4ncccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Deshydroxyethyl Bosentan
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H25N5O5S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)30-21-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)24(31)29-23(28-21)22-26-14-7-15-27-22/h5-15H,1-4H3,(H2,28,29,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.1576