Learn More
O-desetilrepaglinida (ácido 2-hidroxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-[2-(1-piperidinil)fenil]butil]amino]-2-oxoetil]benzoico), Mikromol™
Código de producto. 30051490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051490 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051490 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0944.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
O-desetilrepaglinida (ácido 2-hidroxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-[2-(1-piperidinil)fenil]butil]amino]-2-oxoetil]benzoico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desethylrepaglinide
CAS 1809091-07-3
Nombres de analitos o componentes O-Desethylrepaglinide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H32 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid, O-Desethylrepaglinide
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32N2O4/c1-17(2)14-21(19-8-4-5-9-22(19)27-12-6-3-7-13-27)26-24(29)16-18-10-11-20(25(30)31)23(28)15-18/h4-5,8-11,15,17,21,28H,3,6-7,12-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)(H,30,31)/t21-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1ccc(C(=O)O)c(O)c1)c2ccccc2N3CCCCC3
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 424.53
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.2362 g/mol