Learn More
Éster metilígeno de O-Desetilpiperidina, TRC
Código de producto. 30360928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360928 1 g 1 g
30357622 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2894151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90101-87-4
Fórmula molecular C18 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 294.3
Sinónimo Methyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metil-3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxilato
SMILES COC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O4/c1-11-15(19)13-9-6-10-14(18(20)21-2)17(13)22-16(11)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0892