Learn More
O-Desetil-O-propil Methisosildenafil, TRC
Código de producto. 30365880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365880 100 mg 100 miligramos
30355061 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-82-9
Fórmula molecular C24 H34 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 502.6296
Sinónimo rel-5-[5-[[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Propoxyphenyl Aildenafil
Nombre IUPAC 5-[5-[(3R,5S)-3,5-dimetilpiperazina-1-il]sulfonil-2-propoxifenil]-1-metil-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N4C[C@@H](C)N[C@@H](C)C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxyphenyl Aildenafil
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N6O4S/c1-6-8-19-21-22(29(5)28-19)24(31)27-23(26-21)18-12-17(9-10-20(18)34-11-7-2)35(32,33)30-13-15(3)25-16(4)14-30/h9-10,12,15-16,25H,6-8,11,13-14H2,1-5H3,(H,26,27,31)/t15-,16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.2362