Learn More
O-desetil-O-metil dapagliflozina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol |
| CAS | 333359-90-3 |
| Fórmula molecular | C20H23ClO6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-methoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23ClO6/c1-26-14-5-2-11(3-6-14)8-13-9-12(4-7-15(13)21)20-19(25)18(24)17(23)16(10-22)27-20/h2-7,9,16-20,22-25H,8,10H2,1H3/t16-,17-,18+,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(4-metoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 394.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.1183 |