Learn More
Etexilato de O-desetil O-isopropil dabigatrán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desethyl O-Isopropyl Dabigatran Etexilate |
| CAS | 1610758-19-4 |
| Fórmula molecular | C35 H43 N7 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, 1-methylethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H43N7O5/c1-5-6-7-10-21-46-35(45)40-33(36)25-12-15-27(16-13-25)38-23-31-39-28-22-26(14-17-29(28)41(31)4)34(44)42(30-11-8-9-19-37-30)20-18-32(43)47-24(2)3/h8-9,11-17,19,22,24,38H,5-7,10,18,20-21,23H2,1-4H3,(H2,36,40,45) |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OC(C)C)c4ccccn4)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-[[4-(N-hexoxicarbonilcarbamimidoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 641.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 641.3326 |