Learn More
O-Desethyl Candesartan, TRC
Código de producto. 30137930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137930 25 mg 25 miligramos
30008105 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28204025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168434-02-4
Fórmula molecular C22H16N6O3
Peso molecular (g/mol) 412.4
Sinónimo 2,3-Dihydro-2-oxo-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-2-oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-
SMILES OC(=O)c1cccc2NC(=O)N(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desethyl Candesartan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16N6O3/c29-21(30)17-6-3-7-18-19(17)28(22(31)23-18)12-13-8-10-14(11-9-13)15-4-1-2-5-16(15)20-24-26-27-25-20/h1-11H,12H2,(H,23,31)(H,29,30)(H,24,25,26,27)