Learn More
O-Desbromo-pirimidinilo Macitentan, TRC
Código de producto. 30366290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366290 50 mg 50 miligramos
30349493 10 mg 10 miligramos
30357109 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28202550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393813-43-8
Fórmula molecular C15H19BrN4O4S
Peso molecular (g/mol) 431.3
Sinónimo N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-hydroxyethoxy]-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide
SMILES CCCNS(=O)(=O)Nc1ncnc(OCCO)c1c2ccc(Br)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desbromo-pyrimidinyl Macitentan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19BrN4O4S/c1-2-7-19-25(22,23)20-14-13(11-3-5-12(16)6-4-11)15(18-10-17-14)24-9-8-21/h3-6,10,19,21H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.031