Learn More
O-des(2-dimetilaminoetil)-O-metil itoprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Des(2-dimethylaminoethyl)-O-methyl Itopride |
| CAS | 331239-23-7 |
| Fórmula molecular | C17H19NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxy-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]benzamide, 3,4-Dimethoxy-N-(4-methoxybenzyl)benzamide, Itopride Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO4/c1-20-14-7-4-12(5-8-14)11-18-17(19)13-6-9-15(21-2)16(10-13)22-3/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,18,19) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=C(OC)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 301.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.1314 |