Learn More
O-Des[2-aminoetil]-O-carboximetil deshidroamlodipino, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | O-Des[2-aminoethyl]-O-carboxymethyl dehydroamlodipine |
| CAS | 113994-45-9 |
| Fórmula molecular | C20H20ClNO7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[(carboxymethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl- 3-ethyl 5-methyl Ester 3,5-pyridinedicarboxylic Acid, 2-([4-(2-Chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-2-pyridyl]methoxy)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20ClNO7/c1-4-29-20(26)18-14(9-28-10-15(23)24)22-11(2)16(19(25)27-3)17(18)12-7-5-6-8-13(12)21/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(N=C(C(=C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCC(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 421.83 |