Learn More
O-Des-(2,2-metilbutiril) espirodiclofeno, TRC
Código de producto. 30357992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30357992 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30357992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29105510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirodiclofen-enol
CAS 148476-22-6
Fórmula molecular C15 H14 Cl2 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-ol, 4-Hydroxy-3-(2,4-dichlorophenyl)-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, BAJ 2510
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14Cl2O3/c16-9-4-5-10(11(17)8-9)12-13(18)15(20-14(12)19)6-2-1-3-7-15/h4-5,8,18H,1-3,6-7H2
SMILES OC1=C(C(=O)OC12CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nombre IUPAC 3-(2,4-diclorofenil)-4-hidroxi-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 313.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.032
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.