Learn More
O-Des-(2,2-metilbutiril) espirodiclofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spirodiclofen-enol |
| CAS | 148476-22-6 |
| Fórmula molecular | C15 H14 Cl2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-ol, 4-Hydroxy-3-(2,4-dichlorophenyl)-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, BAJ 2510 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14Cl2O3/c16-9-4-5-10(11(17)8-9)12-13(18)15(20-14(12)19)6-2-1-3-7-15/h4-5,8,18H,1-3,6-7H2 |
| SMILES | OC1=C(C(=O)OC12CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| Nombre IUPAC | 3-(2,4-diclorofenil)-4-hidroxi-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 313.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.032 |