Learn More
O-desmetil lenvatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Demethyl Lenvatinib |
| CAS | 417717-04-5 |
| Fórmula molecular | C20 H17 Cl N4 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | O-Demethyl Lenvatinib, 6-Quinolinecarboxamide, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-hydroxy- (9CI, ACI), 4-[3-Chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-hydroxy-6-quinolinecarboxamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17ClN4O4/c21-14-7-11(3-4-15(14)25-20(28)24-10-1-2-10)29-18-5-6-23-16-9-17(26)13(19(22)27)8-12(16)18/h3-10,26H,1-2H2,(H2,22,27)(H2,24,25,28) |
| SMILES | NC(=O)c1cc2c(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)ccnc2cc1O |
| Nombre IUPAC | 4-[3-cloro-4-(ciclopropilcarbamoilamino)fenoxi]-7-hidroxiquinolina-6-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 412.826 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.094 |