Learn More
O-De-fenil Andarina, TRC
Código de producto. 30137947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137947 100 mg 100 miligramos
30134894 250 mg 250 miligramos
30012406 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD221630100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1022087-30-4
Fórmula molecular C11 H11 F3 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 308.211
Sinónimo Propanamide, 2,3-dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, (2S)- (ACI), (2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (ACI), O-De-phenyl Andarine
Nombre IUPAC (2S)-2,3-dihidroxi-2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida
SMILES C[C@](O)(CO)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-De-phenyl Andarine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F3N2O5/c1-10(19,5-17)9(18)15-6-2-3-8(16(20)21)7(4-6)11(12,13)14/h2-4,17,19H,5H2,1H3,(H,15,18)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.062