Learn More
o-cimeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-isopropylbenzene |
| CAS | 527-84-4 |
| Fórmula molecular | C10 H14 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)-, o-Cymene (8CI), 1-Methyl-2-(1-methylethyl)benzene, 1-Isopropyl-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-cumene, 1-Methyl-2-isopropylbenzene, 2-Isopropyltoluene, NSC 73976, o-Cymol, o-Isopropyltoluene, α-Cymene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-7-5-4-6-9(10)3/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-2-propan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 134.218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.11 |