Learn More
O-ciclopropilmetil-hidroxilamina, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Cyclopropylmethyl-hydroxylamine, Hydrochloride |
| CAS | 74124-04-2 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c5-6-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H |
| SMILES | Cl.NOCC1CC1 |
| Nombre IUPAC | O-(ciclopropilmetil)hidroxilamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 123.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0451 |