Learn More
o-Cresolftaleína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425353 50 g 50 g
11415353 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12899.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.74€
    113.65€ / 50 g
    Ahorro 26.09€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 596-27-0 | C22H18O4 | 346.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-27-0
Fórmula molecular C22H18O4
Peso molecular (g/mol) 346.38
Número MDL MFCD00005912
Clave InChI CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cresolphthalein, cresolphthalein, 3,3'-dimethylphenolphthalein, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl, 3',3-dimethylphenolphthalein, o-cresolphalein, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl isobenzofuran-1 3h-one, unii-xou2d9049g, phenolphthalein, 3',3-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-m-tolyl phthalide
PubChem CID 68995
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresolphthalein
Punto de fusión 223°C to 225°C
Cantidad 50 g
Beilstein 310554
Índice Merck 14,2576
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.39