Learn More
Sal tetrasódica o-cresolftaleína complexona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419076 1 g 1 g
11429076 5 g 5 g
11439076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17941.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 62698-54-8 | C32H28N2Na4O12 | 724.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62698-54-8
Fórmula molecular C32H28N2Na4O12
Peso molecular (g/mol) 724.54
Número MDL MFCD00066371
Clave InChI KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo phthalein complexon sodium salt, o-cresolphthalein complexone tetrasodium salt, sodium 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1,1-diyl bis 2-hydroxy-3-methyl-5,1-phenylene bis methylene bis azanetriyl tetraacetate, phthaleincomplexonsodiumsalt, phthalein complexone sodium salt, glycine, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:4, glycine, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrasodium 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl bis 6-hydroxy-5-methylbenzene-3,1-diyl methanediylnitrilo tetraacetate, tetrasodium 2-5-1-3-bis carboxylatomethyl amino methyl-4-hydroxy-5-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-2-hydroxy-3-methylphenyl methyl carboxylatomethyl amino acetate, tetrasodium 2-5-1-3-bis 2-oxido-2-oxoethyl amino methyl-4-hydroxy-5-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-2-hydroxy-3-methylphenyl methyl-2-oxido-2-oxoethyl amino acetate
PubChem CID 112916
Nombre IUPAC Tetrasodio; 2-[5-[1-[3-[ -[[bis(carboxilatometil)amino]metilo]-4-hidroxi-5-metilfenil]-3-oxo-2-benzofuran-1-il]-2-hidroxi-3-metilfenil]metil-(carboxilatometil)amino]acetato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 724.54